Learn More
3-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412723
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10412723 250 mg 250 Milligramm
10137662 1 g 1 Gramm
10377114 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412723 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41701CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-74-6
Summenformel C11H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.197
MDL-Nummer MFCD05864810
InChI-Schlüssel URQRFVRGUHUTMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrimidin-5-yl-benzoic acid, 3-pyrimidin-5-yl benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl benzoic acid, benzoic acid,3-5-pyrimidinyl, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-yl-benzoicacid, benzoic acid, 3-5-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 4187250
IUPAC-Name 3-Pyrimidin-5-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-5-ylbenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 200.2
Reinheit (%) 97%