Learn More
3-Pyrimidin-5-ylanilin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10558253
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10558253 250 mg 250 Milligramm
10164192 1 g 1 Gramm
10011844 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10558253 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC41714CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 69491-59-4
Summenformel C10H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 171.203
MDL-Nummer MFCD06802522
InChI-Schlüssel DZEIKJMNXHOFHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7162049
IUPAC-Name 3-Pyrimidin-5-ylanilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CN=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrimidin-5-ylaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl
Formelmasse 171.2
Reinheit (%) 97%