Learn More
3-Pyrimidin-5-ylanilin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyrimidin-5-ylaniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | 3-pyrimidin-5-yl aniline, 3-5-pyrimidinyl aniline, benzenamine,3-5-pyrimidinyl, 3-5-pyrimidyl aniline, 3-5-pyrimidyl-aniline, 3-pyrimidin-5-ylphenylamine, 3-pyrimidin-5-yl-phenylamine, 3-pyrimidin-5-yl phenylamine, benzenamine, 3-5-pyrimidinyl |
Formelmasse | 171.2 |
Reinheit (%) | 97% |