Learn More
3-Pyridyllzinkbromid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405375
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
Artikelnummer. 15405375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58498.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3-Pyridyllzinkbromid, wird bei der Kupplungsreaktion verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen in einem trockenen und gut belüfteten Raum aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridylzinc bromide
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 220565-63-9
Summenformel C5H4BrNZn
MDL-Nummer MFCD11915899
Menge 50 mL
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 3-pyridylzinc bromide, 3-pyridylzinc bromide, 0.50 m in thf, 3-pyridylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 3-pyridylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel ZJJAZMOHUOVYTL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Zn+]Br.C1=CN=C[C-]=C1
IUPAC-Name Bromzincylium; Pyridin-3-id
Molekulargewicht (g/mol) 223.38
PubChem CID 23592000
Formelmasse 223.38