Learn More
3-Pyridylessigsäure Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 17973595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17973595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17973595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9917651G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridylacetic acid hydrochloride
CAS 6419-36-9
Summenformel C7 H7 N O2 . Cl H
Menge 1 g
Synonym 3-Pyridineacetic acid hydrochloride (1:1), 3-Pyridineacetic acid, hydrochloride (8CI,9CI), 2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride, 3-Pyridylacetic acid hydrochloride, Pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1cccnc1
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
Formelmasse 173.0244