Learn More
3-Pyridinsulfonsäure, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189465
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
636-73-7
C5H4NO3S
158.15
MFCD00006381
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
69468
pyridine-3-sulfonate
[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
636-73-7
C5H4NO3S
158.15
MFCD00006381
DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
69468
pyridine-3-sulfonate
[O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Pyridinesulfonic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >66°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C5H4N)SO3H
Menge 100 g
Beilstein 22, 387
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Pyridinesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.