Learn More
3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10068541 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10068541 5 g Glasflasche 5 Gramm
10295370 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10068541 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-92-6
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00006409,MFCD00006409
InChI-Schlüssel YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC-Name (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridinealdoxime
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) ≥97.5%
Physikalische Form Fine Crystalline Powder