Learn More
3-Pyridinessigsäurehydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487457 100 g 100 Gramm
11467457 5 g 5 Gramm
11477457 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15599.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6419-36-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6419-36-9
Summenformel C7H8ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.596
MDL-Nummer MFCD00012819
InChI-Schlüssel XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
IUPAC-Name 2-Pyridin-3-yl-Essigsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 158°C to 162°C
Menge 100 g
Beilstein 3696630
Merck Index 14,7971
Formelmasse 173.6
Reinheit (%) ≥98%