Learn More
3-Pyridin-3-ylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Pyridin-3-ylaniline |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 170.21 |
| Reinheit (%) | 97% |