Learn More
(3-Pyrid-4-ylphenyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10740364
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10740364 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10412643 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10740364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC35609CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 85553-55-5
Summenformel C12H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 185.23
MDL-Nummer MFCD06659083
InChI-Schlüssel ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795564
IUPAC-Name (3-Pyridin-4-ylphenyl)methanol
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine
Formelmasse 185.22
Reinheit (%) 97%