Learn More
(3-Pyrid-4-ylphenyl)-methanol, 97 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC35609DA
Additional Details : Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
85553-55-5 | |
185.226 | |
ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N | |
2795564 | |
C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=NC=C2 |
C12H11NO | |
MFCD06659083 | |
3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine | |
(3-pyridin-4-ylphenyl)methanol |
Spezifikation
(3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol | |
1g | |
96.5 | |
97% | |
MFCD06659083 | |
ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N | |
(3-pyridin-4-ylphenyl)methanol | |
2795564 | |
97% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
85553-55-5 | |
100.0 | |
C12H11NO | |
3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine | |
C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=NC=C2 | |
185.226 | |
185.22 |