Learn More
3-Pyrid-3-ylbenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507103
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10507103 1 g 1 Gramm
10452913 250 mg 250 Milligramm
10429094 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10507103 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC39801DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 4385-77-7
Summenformel C12H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.209
MDL-Nummer MFCD03426512
InChI-Schlüssel PXASTGBSGPFLFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-3-yl-benzoic acid, 3-pyridin-3-yl benzoic acid, 3-3'-pyridyl benzoic acid, 3-3-pyridinyl benzoic acid, 3-pyrid-3-ylbenzoic acid, 3-3-pyridyl benzoic acid, benzoic acid, 3-3-pyridinyl, acmc-1bmxh, 3-3'-pyridyl benzoicacid, 3-3-carboxyphenyl pyridine
PubChem CID 2795575
IUPAC-Name 3-Pyridin-3-ylbenzoesäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Pyrid-3-ylbenzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 95%