Learn More
3-(Pyrid-2-yloxy)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10788075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10788075 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10604975 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10788075 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50201CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 51362-30-2
Summenformel C12H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 215.208
MDL-Nummer MFCD09025853
InChI-Schlüssel LYSIEAIIZBZRCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridin-2-yloxy benzoic acid, 3-pyrid-2-yloxy benzoic acid, 3-2-pyridyloxy benzoic acid, 3-2 pyridyloxy-benzoic acid, 3-pyridin-2-yl oxy benzoic acid, benzoic acid, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 21901423
IUPAC-Name 3-Pyridin-2-yloxybenzoesäure
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzoic acid
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 95%