Learn More
3-Propionylpyridin, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372227 5 g 5 Gramm
11362227 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372227 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09711.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1570-48-5 | C8H9NO | 135.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1570-48-5
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.166
MDL-Nummer MFCD00023589
InChI-Schlüssel VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
PubChem CID 74074
IUPAC-Name 1-Pyridin-3-ylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Propionylpyridine
Dichte 1.114
Siedepunkt 109°C to 112°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
Beilstein 111365
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) ≥98%