Learn More
3-Propionylpyridin, 98 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15244388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15244388 5 g 5 Gramm
15234388 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244388 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1570-48-5
Summenformel C8H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 135.17
InChI-Schlüssel VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
PubChem CID 74074
IUPAC-Name 1-Pyridin-3-ylpropan-1-on
SMILES CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Propionylpyridine
Siedepunkt 106.0°C (3.0 Torr)
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 135.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Propionylpyridine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.