Learn More
3-Piperidinopropiophenone Hydrochloride, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H |
| Formelmasse | 253.1233 |