Learn More
(3-Piperidinophenyl)-methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10630725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10630725 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10197352 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10630725 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34009CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 852180-58-6
Summenformel C12H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 191.274
MDL-Nummer MFCD07772816
InChI-Schlüssel HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
PubChem CID 7162330
IUPAC-Name (3-Piperidin-1-ylphenyl)methanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Piperidinophenyl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 191.27
Reinheit (%) 97%