Learn More
[3-(Piperidinmethyl)phenyl]methanol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10095952
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10095952 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10095952 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC45209DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(Piperidinomethyl)phenyl]methanol
CAS 73278-91-8
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C13H19NO
MDL-Nummer MFCD07772858
Menge 1 g
Synonym 3-piperidinomethyl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-piperidinomethylbenzylalcohol, 3-1-piperidylmethyl-benzyl alcohol, 3-1-piperidinylmethyl benzenemethanol, 3-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol
InChI-Schlüssel NZKXLHGCZWDXGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CO
IUPAC-Name [3-(Pperidin-1-ylmethyl)Phenyl]Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 205.301
PubChem CID 7164645
Formelmasse 205.3
Reinheit (%) 90%