Learn More
3-(Piperidinomethyl)-benzaldehyd, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 203.28 |
Reinheit (%) | 97% |