Learn More
3-Piperidinobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620725
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10620725 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10461323 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620725 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34001DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 77940-94-4
Summenformel C12H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.257
MDL-Nummer MFCD06659081
InChI-Schlüssel FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 2795552
IUPAC-Name 3-Piperidin-1-ylbenzoesäure
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidinobenzoic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 205.26
Reinheit (%) 97%