Learn More
3-Piperidin-1-ylpyridin-2-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10566314
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10566314 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10566314 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC37616DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Piperidin-1-ylpyridine-2-carbonitrile
CAS 780802-33-7
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C11H13N3
MDL-Nummer MFCD08690241
Menge 1 g
Synonym 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile,3-1-piperidinyl, 3-piperidylpyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-1-piperidinyl, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,3' bipyridinyl-2'-carbonitrile
InChI-Schlüssel IUXFRKMLWJPBRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#CC1=C(C=CC=N1)N1CCCCC1
IUPAC-Name 3-(piperidin-1-yl)pyridine-2-carbonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 187.25
PubChem CID 23016570
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%