Learn More
3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazol, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 446700010
Additional Details : CAS : 87691-89-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12085400
  • 188.00 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-08-2021
Chemische Identifikatoren
87691-89-2
203.24
3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
3-Piperazin-1-yl-1,2-Benzoxazol
C11H13N3O
ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
13232475
C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Spezifikation
3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
69.0°C to 72.0°C
87691-89-2
C11H13N3O
ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
3-Piperazin-1-yl-1,2-Benzoxazol
13232475
95%
Glasflasche
1g
94% min. (GC)
3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
203.24
203.24
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate