missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Picoline, TRC

Artikelnummer. 30415289
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30415289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30415289 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP43720010G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 108-99-6
Summenformel C6 H7 N
Molekulargewicht (g/mol) 93.13
Synonym 3-Picoline (8CI), 3-Methylpyridine, NSC 18251, m-Methylpyridine, m-Picoline, β-Methylpyridine, β-Picoline
IUPAC-Name 3-Methylpyridin
SMILES Cc1cccnc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Picoline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Formelmasse 93.0578
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.