Learn More
3-Picolin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497876 2500 mL 2500 Milliliter
11477876 100 mL 100 Milliliter
11487876 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14012.0F
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 108-99-6 | C6H7N | 93.129 g/mol
3-Picoline is used as a precursor in pharmaceuticals and agricultural industries. It acts as a precursor to 3-cyanopyridine, niacin, vitamin-B. It is an antidote for organophosphate poisoning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Picolin wird als Vorstufe in der pharmazeutischen und landwirtschaftlichen Industrie verwendet. Es dient als Vorläufer von 3-Cyanopyridin, Niacin und Vitamin-B. Es ist ein Gegenmittel für Organophosphatvergiftungen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Äther, Aceton, Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden und Chlorformaten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-99-6
Summenformel C6H7N
Molekulargewicht (g/mol) 93.129
MDL-Nummer MFCD00006402
InChI-Schlüssel ITQTTZVARXURQS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-picoline, beta-picoline, pyridine, 3-methyl, m-picoline, m-methylpyridine, b-picoline, beta-methylpyridine, .beta.-methylpyridine, .beta.-picoline, meta-methylpyridine
PubChem CID 7970
ChEBI CHEBI:39922
IUPAC-Name 3-Methylpyridin
SMILES CC1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Picoline
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.955
Siedepunkt 143°C to 144°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Brechungsindex 1.5055
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2313
Beilstein 1366
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7401
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,carbon tetrachloride.
Formelmasse 93.13
Reinheit (%) 99%