Learn More
3-Phthalimidopropionsäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10550564 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10550564 1 g Glasflasche 1 Gramm
10156713 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550564 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 391000010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 3339-73-9
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.2
MDL-Nummer MFCD00023096
InChI-Schlüssel DXXHRZUOTPMGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phthalimidopropionic acid, 3-1,3-dioxoisoindolin-2-yl propanoic acid, 2h-isoindole-2-propanoic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo, 3-1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-isoindol-2-yl propanoic acid, 3-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1h-isoindol-2-yl propanoic acid, pht-beta-ala-oh, b-phthalimidopropionic acid, 3-phthalimidopropanoic acid, n-phthaloyl-beta-alanine, phthalyl-.beta.-alanine
PubChem CID 76859
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)Propansäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phthalimidopropionic acid
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 149°C to 153°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phthalimidopropionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.