missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phthalimidopropanoylchlorid (Technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30372666
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30372666 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30372666 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD462610100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 17137-11-0
Summenformel C11H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 237.64
Synonym 3-Phthalimidopropionyl Chloride, 3-Phthalimidoylpropionyl Chloride, Phthaloyl-beta-alanyl Chloride, beta-Phthalimidopropionic Acid Chloride, 3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propionyl Chloride, 3-(1,3-Dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)propanoyl Chloride
IUPAC-Name 3-(1,3-Dioxoisoindol-2-yl)propanoylchlorid
SMILES ClC(=O)CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Phthalimidopropanoyl Chloride (Technical Grade)
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H8ClNO3/c12-9(14)5-6-13-10(15)7-3-1-2-4-8(7)11(13)16/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 237.0193
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.