Learn More
3-Phosphonobenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30414371
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414371 5 mg
30411199 2.5 mg
30411428 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414371 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3538055MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14899-31-1
Summenformel C7H7O5P
Molekulargewicht (g/mol) 202.1
IUPAC-Name 3-Phosphonobenzoesäure
SMILES OC(=O)c1cccc(c1)P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phosphonobenzoic Acid
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H7O5P/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12/h1-4H,(H,8,9)(H2,10,11,12)
Formelmasse 202.0031