Learn More
3-Phenyltoluen, 95 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 309840010
Additional Details : CAS : 643-93-6 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
643-93-6 | |
168.24 | |
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N | |
12564 | |
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2 |
C13H12 | |
MFCD00008533 | |
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl | |
1-Methyl-3-Phenylbenzol |
Spezifikation
3-Phenyltoluene | |
>110°C | |
Glasflasche | |
1.01 | |
Gelb | |
1g | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
C6H5C6H4CH3 | |
3-methylbiphenyl, 3-phenyltoluene, 3-methyl-1,1'biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-methyl, 3-methyl-1,1'-biphenyl, biphenyl, 3-methyl, unii-kfp6eo4j6p, kfp6eo4j6p, 1-methyl-3-phenyl-benzene, 3-methyl-biphenyl | |
CC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CC=C2 | |
168.24 | |
168.24 | |
95% |
1.0100g/mL | |
Authentic | |
1.6010 to 1.605 | |
272°C | |
4°C to 5°C | |
643-93-6 | |
100.0 | |
C13H12 | |
MFCD00008533 | |
NPDIDUXTRAITDE-UHFFFAOYSA-N | |
1-Methyl-3-Phenylbenzol | |
12564 | |
Flüssig |