Learn More
3-(Phenylthio)thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414304
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11414304 1 g 1 Gramm
11424304 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11414304 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12585.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 16718-11-9 | C10H8S2 | 192.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16718-11-9
Summenformel C10H8S2
Molekulargewicht (g/mol) 192.29
MDL-Nummer MFCD00052043
InChI-Schlüssel WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
PubChem CID 2778902
IUPAC-Name 3-Phenylsulfanylthiophen
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylthio)thiophene
Siedepunkt 111°C to 112°C (0.6 mmHg)
Menge 1 g
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) 97%