Learn More
3-(Phenylthio)thiophen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10354572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10354572 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10354572 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM04597DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylthio)thiophene
CAS 16718-11-9
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H8S2
MDL-Nummer MFCD00052043
Menge 1 g
Synonym 3-phenylthio thiophene, 3-phenylsulfanyl thiophene, thiophene,3-phenylthio, 3-phenylthiothiophene, acmc-1bt9i, 3-phenylsulphanyl thiophene, phenyl-3-thienyl-sulphide
InChI-Schlüssel WQYNBKIZHCGYCV-UHFFFAOYSA-N
SMILES S(C1=CSC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-(Phenylsulfanyl)thiophen
Molekulargewicht (g/mol) 192.29
PubChem CID 2778902
Formelmasse 192.31
Reinheit (%) 97%