missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenylpropyn, TRC

Artikelnummer. 30422786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30422786 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30422786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3362901G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10147-11-2
Summenformel C9H8
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
Synonym 2-Propyn-1-yl-benzene, (2-Propynyl)-benzene, 2-Propynyl-benzene, 3-Phenyl- propyne, 1-Phenyl-2-propyne, 2-Propynylbenzene, 3-Phenyl-1-propyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
IUPAC-Name Prop-2-ynylbenzol
SMILES C#CCc1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropyne
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
Formelmasse 116.0626
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.