Learn More
3-Phenylpropylamin, TRC
Artikelnummer. 30419875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30419875 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30419875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP3360551G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropylamine
CAS 2038-57-5
Summenformel C9 H13 N
Menge 1 g
Synonym Benzenepropanamine, Propylamine','3-phenyl- (6CI,7CI,8CI), (3-Phenylpropan-1-yl)amine, 1-Amino-3-phenylpropane, 3-Phenyl-1-aminopropane, 3-Phenyl-1-propanamine, 3-Phenyl-n-propylamine, 3-Phenylpropanamine, 3-Phenylpropylamine, Hydrocinnamylamine, NSC 87080, Phenpropylamine, γ-Phenyl-n-propylamine, γ-Phenylpropylamine
InChI-Formel InChI=1S/C9H13N/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8,10H2
SMILES NCCCc1ccccc1
IUPAC-Name 3-phenylpropan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
Formelmasse 135.1048