Learn More
(3-Phenylpropyl)triphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11460543 50 g 50 Gramm
11450543 10 g 10 Gramm
11470543 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12669.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7484-37-9 | C27H26BrP | 461.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7484-37-9
Summenformel C27H26BrP
Molekulargewicht (g/mol) 461.38
MDL-Nummer MFCD00051886
InChI-Schlüssel RPUZOJFXAPSSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropyl phosphanium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphoniumbromide, phenylpropyl triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl 3-phenylpropylphosphonium bromide, 3-phenyl-propyl-triphenylphosphonium bromide, 3-phenylpropyl triphenyl phosphonium bromide
PubChem CID 10928647
IUPAC-Name triphenyl(3-phenylpropyl)phosphanium;bromid
SMILES [Br-].C(CC1=CC=CC=C1)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Phenylpropyl)triphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 208°C to 212°C
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel C6H5(CH2)2P(C6H5)3Br
Menge 50 g
Beilstein 4173336
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 461.39
Reinheit (%) 98%