Learn More
3-Phenylpropionylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469842
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469842 250 g 250 Gramm
11449842 10 g 10 Gramm
11459842 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469842 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10860.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 645-45-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
The 3-phenylpropionate (dihydrocinnamoyl) ester has been used as a protecting group in nucleoside synthesis. Used in the synthesis of 1-Phenyl-3-methyl-4-acyl-5- pyrazolones. N-(3-phenyl-n-propyl)-1-phenyl-2-aminopropane were prepared by acylation of the appropriate amine with 3-phenylpropionyl chloride followed by reduction of the resulting amide with either LiA1H4. For the preparation of the phenylacetyl (PA) and 3-phenylpropionyl (PP) derivatives, the corresponding amino acids were coupled in the usual manner with phenylacetyl chloride or 3-phenylpropionyl chloride in the presence of either NaOH(PA-LD- and DL-Pgly. 3-Phenylpropionyl chloride (4) was treated with diazomethane to give diazoketone. Allyloxy resin 12 was acylated with 3-phenylpropionyl chloride and treated with 50% TFA for 1 h followed by treatment with Pd(PPh3)4/PPh3 in solution to furnish the desired hydrox- amic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der 3-Phenylpropionat(dihydrocinnamoyl)ester wurde als Schutzgruppe in der Nukleosid-Synthese verwendet. Wird bei der Synthese von 1-Phenyl-3-Methyl-4-Acyl-5-Pyrazolonen verwendet. N-(3-Phenyl-n-Propyl)-1-Phenyl-2-Aminopropan wurden durch Acylierung des entsprechenden Amin mit 3-Phenylpropionylchlorid und anschließender Reduktion des entstehenden Amids mit entweder LiA1H4 hergestellt. Für die Herstellung der Phenylacetyl (PA) und 3-Phenylpropionyl (PP)-Derivate wurden die entsprechenden Aminosäuren in der üblichen Weise mit Phenylacetylchlorid oder 3-Phenylpropionylchlorid in Gegenwart von NaOH(PA-LD- und DL-Pgly gekuppelt. 3-Phenylpropionylchlorid (4) wurde mit Diazomethan behandelt, um Diazoketon zu geben. Allyloxy-Harz12 wurde mit 3-Phenylpropionylchlorid akyliert und mit 50 % TFA für 1 Std. behandelt, gefolgt von einer Behandlung mit Pd(PPH3)4/PPh3 in Lösung zur Bereitstellung der gewünschten Hydroxaminsäure.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Fern von starken Oxidationsmitteln, Aminen, Alkoholen, aktiven Metallen, Basen, Wasser und Feuchtigkeit aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 645-45-4
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00000748
InChI-Schlüssel MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
PubChem CID 64801
IUPAC-Name 3-Phenylpropanoylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenylpropionyl chloride
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.135
Siedepunkt 225°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.5265
Menge 250 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 742586
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts),and ether.
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.