Learn More
3-Phenylpropionsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Hydrocinnamic acid is inhibitor of carboxypeptidase. Hydrocinnamic acid was used in the synthesis of three medium-chain acyl-Coenzyme A?s i.e. 3-phenylpropionyl-CoA from mixed anhydrides of fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hydrocinnaminsäure ist ein Inhibitor der Carboxypeptidase. Hydrocinnaminsäure wurde bei der Synthese von drei mittelkettigen Acyl-Coenzymen′ verwendet, wie z. B. 3-Phenylpropionyl-CoA aus gemischten Anhydriden von Fettsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Hydrocinnaminsäure ist ein Inhibitor der Carboxypeptidase. Hydrocinnaminsäure wurde bei der Synthese von drei mittelkettigen Acyl-Coenzymen′ verwendet, wie z. B. 3-Phenylpropionyl-CoA aus gemischten Anhydriden von Fettsäuren.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylpropionic acid |
Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
Dichte | 1.071 |
Siedepunkt | 280°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 907515 |
Merck Index | 14,4784 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
Formelmasse | 150.18 |