Learn More
3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentandiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[(Phenylmethyl)amino]-1,5-pentanediol |
| CAS | 1034082-96-6 |
| Summenformel | C12H19NO2 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H19NO2/c14-8-6-12(7-9-15)13-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-15H,6-10H2 |
| SMILES | OCCC(CCO)NCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | 3-(Benzylamino)pentan-1,5-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.28 |
| Formelmasse | 209.1416 |