Learn More
(+/-)-3-Phenylessigsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382297
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11382297 5 g 5 Gramm
11372297 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382297 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09854.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00065928
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-3-Phenyllactic acid
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2209791
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%