Learn More
3-(Phenylaminomethyl)benzenboronsäurepinacolester, 97 %
Artikelnummer. 11347649
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11347649 5 g 5 Gramm
11337649 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347649 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28287.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1073353-90-8
Summenformel C19H24BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 309.216
MDL-Nummer MFCD09266198
InChI-Schlüssel FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
PubChem CID 46739047
IUPAC-Name N-[[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]anilin
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 112°C to 115°C
Menge 5 g
Formelmasse 309.21
Reinheit (%) 97%