Learn More
3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343796
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343796 25 g 25 Gramm
11353796 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16850.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3068-76-6 | C12H21NO3Si | 255.389 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3068-76-6
Summenformel C12H21NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 255.389
MDL-Nummer MFCD00053673
InChI-Schlüssel KBJFYLLAMSZSOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-trimethoxysilyl propyl aniline, trimethoxy 3-phenylamino propyl silane, n-phenylaminopropyltrimethoxysilane, unii-7au1h1fv6a, benzenamine, n-3-trimethoxysilyl propyl, n-phenyl-3-aminopropyltrimethoxysilane, 7au1h1fv6a, n-3-trimethoxysilylpropyl aniline, 3-phenylamino propyltrimethoxysilane
PubChem CID 76476
IUPAC-Name N-(3-trimethoxysilylpropyl)anilin
SMILES CO[Si](CCCNC1=CC=CC=C1)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 310°C
Chemischer Name oder Material 3-(Phenylamino)propyltrimethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel C6H5NH(CH2)3Si(OCH3)3
UN-Nummer UN3267
Beilstein 8620045
Flammpunkt 165°C (329°F)
Formelmasse 255.39
Reinheit (%) 96%
Geruch Schwach
Brechungsindex 1.5055
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.07