Learn More
3-Phenylacrylaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Phenylacrylaldehyde oxime |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 147.18 |