Learn More
3-Phenylacrylaldehydoxim, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Phenylacrylaldehyde oxime |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 147.18 |