missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Phenyl-5-Vinyl-1,2,4-Oxadiazol, TRC

Artikelnummer. 30003557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003557 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003557 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP338320100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 28917-17-1
Summenformel C10 H8 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
Synonym 5-Ethenyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
IUPAC-Name 3-Phenyl-5-Vinyl-1,2,4-Oxadiazol
SMILES C=Cc1onc(n1)c2ccccc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Phenyl-5-vinyl-1,2,4-oxadiazole
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-10(12-13-9)8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
Formelmasse 172.0637
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.