Learn More
(3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10789205 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10133224 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789205 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76913DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 90564-77-5
Summenformel C9H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 175.191
MDL-Nummer MFCD06166274
InChI-Schlüssel QFBMJBDECSEYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methanamine, c-3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, cbi-bb zero/004833, 5-aminomethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 3-phenyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-methylamine, 3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 4894507
IUPAC-Name (3-Phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanamin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (3-Phenyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)methylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 97%