Learn More
3-Phenoxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323216
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323216 1 g 1 Gramm
11333216 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323216 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12524.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32852-81-6 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32852-81-6
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD00016826
InChI-Schlüssel LEMRHTTWKDVQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxyphenylacetic acid, 2-3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxyphenyl acetic acid, 3-phenoxy-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3-phenoxy, 3-phenoxyphenylaceticacid, m-phenoxyphenylacetic acid, acmc-20a35b, 3-phenoxybenzeneacetic acid, 3-phenoxyphenyl-acetic acid
PubChem CID 141749
IUPAC-Name 2-(3-phenoxyphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxyphenylacetic acid
Schmelzpunkt 88°C to 90°C
Menge 1 g
Beilstein 2730540
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 98%