Learn More
3-(Phenoxymethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(phenoxymethyl)benzoic acid |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 228.25 |
| Reinheit (%) | 97% |