Learn More
3-(Phenoxymethyl)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10316474
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10316474 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10021534 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10537664 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10316474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC63601CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 31719-75-2
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
InChI-Schlüssel URLYREZIPSJJQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxymethyl benzoic acid, benzoic acid,3-phenoxymethyl, 4rg
PubChem CID 3729884
IUPAC-Name 3-(Phenoxymethyl)-Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)OCC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(phenoxymethyl)benzoic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 97%