Learn More
3-Phenoxybenzylchlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052331
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052331 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052331 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3154.02
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-Phenoxybenzylchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzyl Chloride
CAS 53874-66-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-Phenoxybenzyl Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H11 Cl O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Benzene, 1-(chloromethyl)-3-phenoxy-, 1-Chloromethyl-3-phenoxybenzene, 3-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxyphenylmethyl chloride, m-Phenoxybenzyl chloride, 3-Phenoxy-alpha-chlorotoluene, alpha-Chloro-m-tolyl phenyl ether, Permethrin Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C13H11ClO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
SMILES ClCc1cccc(Oc2ccccc2)c1
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-phenoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 218.68
Menge 100 mg
Formelmasse 218,0498 g/mol