Learn More
3-Phenoxybenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11407607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11407607 1 g 1 Gramm
11417607 5 g -
11427607 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15670.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 53874-66-1 | C13H11ClO | 218.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53874-66-1
Summenformel C13H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 218.68
MDL-Nummer MFCD00040866
InChI-Schlüssel QUYVTGFWFHQVRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-3-phenoxy, 3-phenoxyphenylmethyl chloride, 3-phenoxybenzylchloride, 3-chloromethyl-1-phenoxybenzene, 1-chlormethyl-3-phenoxybenzol, acmc-1asdb, m-phenoxy-benzyl chloride
PubChem CID 93291
IUPAC-Name 1-(chlormethyl)-3-phenoxybenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzyl chloride
Dichte 1.189
Siedepunkt 141°C to 142°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.591
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2212101
Formelmasse 218.69
Reinheit (%) 97%