Learn More
3-Phenoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792031 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792031 25 g Glasflasche 25 Gramm
10436042 5 g Glasflasche 5 Gramm
10307510 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10792031 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 183770250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13826-35-2 | C13H12O2 | 200.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13826-35-2
Summenformel C13H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD00004636
InChI-Schlüssel KGANAERDZBAECK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxyphenyl methanol, 3-phenoxybenzylalcohol, m-phenoxybenzyl alcohol, 3-phenoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 3-phenoxy, 3-hydroxymethyl diphenyl ether, 3-phenoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, m-phenoxy, 3-pboh
PubChem CID 26295
ChEBI CHEBI:62527
IUPAC-Name (3-Phenoxyphenyl)Methanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzyl alcohol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos oder weiß
Dichte 1.1456g/mL
Siedepunkt 135.0°C to 140.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt 309°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5OC6H4CH2OH
Brechungsindex 1.5920 to 1.5940
Menge 25 g
Relative Dichte 1.1456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water.
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Phenoxybenzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /