Learn More
3-Phenoxybenzenboronsäure, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031709
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
221006-66-2
C12H11BO3
214.03
MFCD07780272
LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
10130574
(3-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
221006-66-2
C12H11BO3
214.03
MFCD07780272
LOPQWMNOCSRRSR-UHFFFAOYSA-N
3-phenoxyphenyl boronic acid, 3-phenoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 3-phenoxyphenyl, boronic acid, b-3-phenoxyphenyl, acmc-1cmad
10130574
(3-phenoxyphenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
The extensive use of products containing PBDEs has resulted in the release of 3-Phenoxybenzeneboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die umfangreiche Verwendung von Produkten, die PBDE enthalten, hat zur Freisetzung von 3-Phenoxybenzolboronsäure geführt.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Phenoxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 138°C to 143°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble.
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) ≥97%